문서
R766372
4-CHLOROPHENYL 2-(4-((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)-1-PIPERAZINYL)ETHYL ETHER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H23ClN2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
394.924
MDL number:
기타 정보