문서
R764655
N-(4-(4-CHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL)-N-(1-(3-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE)AMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H24ClN3O
CAS Number:
Molecular Weight:
357.887
MDL number:
기타 정보