문서
R760374
N'-(4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYBENZYLIDENE)BENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H20N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
396.469
MDL number:
기타 정보