문서
R745901
N(2)-BENZYL-6-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H16ClN5O
CAS Number:
Molecular Weight:
341.803
MDL number:
기타 정보