문서
R745065
3-CYCLOPROPYL-N'-(1-PHENYLETHYLIDENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H16N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
268.321
MDL number:
기타 정보