Key Documents
R741922
3-ME-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((4-ETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H20Cl3N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
460.813
MDL number:
기타 정보