문서
R740748
2,5-BIS(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H26N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
446.508
MDL number:
기타 정보