Key Documents
R740403
(4-BROMOPHENYL)[9-CHLORO-2-(4-CHLOROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]METHANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H15BrCl2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
502.198
MDL number:
기타 정보