문서
R727075
4-[9-CHLORO-2-(2-FURYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]-N,N-DIMETHYLANILINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H20ClN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
393.877
MDL number:
기타 정보