문서
R726788
N'-(1H-INDOL-3-YLMETHYLENE)-3-(3-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H14N6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
374.362
MDL number:
기타 정보