문서
R723703
N'-(1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE)-3-(5-ME-2-FURYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H15BrN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
387.239
MDL number:
기타 정보