Key Documents
R710083
N'-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-2-((1,1'-BIPHENYL)-4-YLOXY)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H26N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
450.542
MDL number:
기타 정보