문서
R698458
5-BROMO-2-HYDROXY-N'-(1-(4-METHYLPHENYL)ETHYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H15BrN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
347.214
MDL number:
기타 정보