문서
R695947
4-IODO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4,5-DIHYDRO-1,3-THIAZOL-2-YLTHIO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H10Cl3IN2OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
495.618
MDL number:
기타 정보