Key Documents
R695769
3-METHYL-N-(((3-METHYLBUTANOYL)AMINO)(3-NITROPHENYL)METHYL)BUTANAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H25N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
335.406
MDL number:
기타 정보