문서
R694568
METHYL 4-(5-PROPYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZIN-2-YL)PHENYL ETHER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H22N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
322.411
MDL number:
기타 정보