문서
R694274
(4-BROMOPHENYL)[2-(2-NAPHTHYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]METHANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H19BrN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
483.369
MDL number:
기타 정보