문서
R692883
ETHYL {[4-({[(ETHOXYCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-1-PIPERAZINYL]AMINO}CARBOTHIOYLCARBAMATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H22N6O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
378.475
MDL number:
기타 정보