문서
R691631
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((3,4-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ET)HEXADECANAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H38Cl5N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
605.93
MDL number:
기타 정보