문서
R690341
ETHYL 7-METHYL-1-(2-NAPHTHOYL)PYRROLO(1,2-A)QUINOLINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H21NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
407.473
MDL number:
기타 정보