문서
R689459
ETHYL 3-(2-NAPHTHYL)-7-(3-NITROBENZOYL)PYRROLO(1,2-C)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H19N3O5
CAS Number:
Molecular Weight:
465.47
MDL number:
기타 정보