문서
R684694
1-HYDROXY-1-(4-METHOXYPHENYL)-3-(4-NITROPHENYL)-1H,2H,5H,6H,7H,8H,9H-PYRAZOLO[1,2-A][1,2]DIAZEPIN-4-IUM BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H24BrN3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
462.347
MDL number:
기타 정보