문서
R681741
BUTYL ((2-ETHYL-6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H26O5
CAS Number:
Molecular Weight:
358.438
MDL number:
기타 정보