Key Documents
R680664
BUTYL 4-((2,2,2-TRICHLORO-1-((2,2-DIMETHYLPROPANOYL)AMINO)ETHYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H25Cl3N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
423.771
MDL number:
기타 정보