문서
R677728
N-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-3-PHENYLPROPANAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H24N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
480.528
MDL number:
기타 정보