문서
R676160
N-(4-(((3,4-DICHLOROANILINO)CARBONYL)AMINO)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H13Cl2N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
338.196
MDL number:
기타 정보