문서
R669156
N-(4-(4-METHYLPHENYL)-3-PHENYL-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)BENZAMIDE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H19BrN2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
451.389
MDL number:
기타 정보