문서
R666718
7-BUTYL-3-METHYL-8-(4-MORPHOLINYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H21N5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
307.355
MDL number:
기타 정보