문서
R665185
3-(3,4-DIHYDRO-2H-1,5-BENZODIOXEPIN-7-YL)-4-HYDROXY-7-METHOXY-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H16O6
CAS Number:
Molecular Weight:
340.336
MDL number:
기타 정보