문서
R661627
6-(4-CHLOROPHENYL)-7-(4-METHYLPHENYL)-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H19ClN4O
CAS Number:
Molecular Weight:
426.909
MDL number:
기타 정보