문서
R654418
4-[(1E)-N-({[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)ETHANEHYDRAZONOYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H27N5O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
545.622
MDL number:
기타 정보