문서
R654183
2((1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)THIO)N'(1(3-PYRIDINYL)ETHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H21N5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
415.521
MDL number:
기타 정보