문서
R651451
N'-[(E)-(2-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H23N5O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
457.558
MDL number:
기타 정보