문서
R640468
2-PHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-NITROPHENOXY)ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H13Cl3N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
403.652
MDL number:
기타 정보