Key Documents
R637971
N-(1-ANILINO-2,2,2-TRICHLOROETHYL)-2-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H15Cl3N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
357.67
MDL number:
기타 정보