문서
R634360
2-((4,6-DIMETHYL-2-PYRIMIDINYL)THIO)-N'-(4-HYDROXYBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H16N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
316.384
MDL number:
기타 정보