문서
R633267
((3AR,4R,6R,6AR)-2,2-DIMETHYL-6-(6-OXO-1H-PURIN-9(6H)-YL)TETRAHYDROFURO[3,4-D][1,3]DIOXOL-4-YL)METHYL BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H20N4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
412.406
MDL number:
기타 정보