문서
R633194
ETHYL 5-((4-NITROBENZOYL)OXY)-2-PHENYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H17NO7
CAS Number:
Molecular Weight:
431.406
MDL number:
기타 정보