문서
R613479
3,3'-(BUTANE-1,4-DIYL)BIS(6-(2-OXO-2-P-TOLYLETHYL)-5H-IMIDAZO[2,1-C][1,2,4]TRIAZOL-5-ONE)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H26N8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
562.593
MDL number:
기타 정보