문서
R608076
ETHYL 4,5-DIMETHYL-2-({[(2-THIENYLCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H16N2O3S3
CAS Number:
Molecular Weight:
368.498
MDL number:
기타 정보