문서
R607797
N'-(1-(4-CHLOROPHENYL)PROPYLIDENE)-2-(4-METHYLPHENYL)-4-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H22ClN3O
CAS Number:
Molecular Weight:
427.938
MDL number:
기타 정보