Key Documents
R603902
9-((ACETYLOXY)IMINO)-N(2),N(2),N(7),N(7)-TETRA-ME-9H-FLUORENE-2,7-DISULFONAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H21N3O6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
451.524
MDL number:
기타 정보