문서
R603244
6-AMINO-4-[3-(BENZYLOXY)-4-ETHOXYPHENYL]-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H22N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
402.457
MDL number:
기타 정보