문서
R602213
2-(4-BROMOPHENYL)-N-(4-(4-METHOXYPHENYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOL-3(2H)-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H15BrN2O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
435.364
MDL number:
기타 정보