문서
R600520
2-AMINO-4-(4-CHLOROPHENYL)-4H-BENZO(H)CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H13ClN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
332.792
MDL number:
기타 정보