문서
R594563
(2E)-2-BUTENEDIOIC ACID COMPOUND WITH 1-(2-{1-[(3,3-DIPHENYLPROPYL)AMINO]ETHYL}PHENOXY)-3-(ISOPROPYLAMINO)-2-PROPANOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C33H42N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
562.712
MDL number:
기타 정보