Key Documents
R590223
2-CHLORO-N-(1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-5-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H7ClN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
238.632
MDL number:
기타 정보