문서
R585416
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((4-NITROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)DECANAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H27Cl3N4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
497.875
MDL number:
기타 정보