문서
R583499
2-AMINO-4-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-5,7-DIHYDROXY-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H16N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
340.339
MDL number:
기타 정보