문서
R572535
N-(1-(4-BROMOPHENOXY)-2,2,2-TRICHLOROETHYL)-3-CHLOROBENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H10BrCl4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
457.968
MDL number:
기타 정보